Stampa…
5-Bromo-2-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-3-hydroxy-5-bromopyridine, 5-Bromo-2-fluoropyridin-3-ol
PC51114-1G PC51114-10G PC51114-5G
APOSPC51114-1GEA 75.7 EUR
APOSPC51114-1G APOSPC51114-10G APOSPC51114-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
5-Bromo-2-fluoro-3-hydroxypyridine
Formula: C₅H₃BrFNO
Peso molecolare: 191,986 g/mol
Punto di fusione: 146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040265
CAS Number: 1012084-53-5