Stampa…
2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-3-iodo-α,α,α-trifluorotoluene
PC51105-100MG PC51105-1G PC51105-250MG
APOSPC51105-100MGEA 143 EUR
APOSPC51105-100MG APOSPC51105-1G APOSPC51105-250MG
2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrF₃I
Peso molecolare: 350,902 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17012838
CAS Number: 1049731-01-2