Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₂FO₂·Na Punto di fusione: >200 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21362228 CAS Number: 29548-72-9 |