Stampa…
2,4-Difluoro-5-iodonitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51101-1G PC51101-250MG PC51101-5G PC51101-25G
APOSPC51101-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51101-1G APOSPC51101-250MG APOSPC51101-5G APOSPC51101-25G
2,4-Difluoro-5-iodonitrobenzene
2,4-Difluoro-5-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₂F₂INO₂
Punto di ebollizione: 65…67 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20322039
CAS Number: 148388-74-3