Stampa…
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51098-1G PC51098-5G PC51098-25G
APOSPC51098-1GEA 42.2 EUR
APOSPC51098-1G APOSPC51098-5G APOSPC51098-25G
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₃FINO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08461002
CAS Number: 177363-10-9