Stampa…
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Pentafluorosulphanyl)aniline, 2-(Pentafluorothio)aniline
PC51097-1G PC51097-5G
APOSPC51097-1GEA 350 EUR
APOSPC51097-1G APOSPC51097-5G
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₆F₅NS
Peso molecolare: 219,176 g/mol
Punto di fusione: 28,8…30.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21362226
CAS Number: 1246998-10-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III