Stampa…
3-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-3-(pentafluorothio)benzene, 1-Fluoro-3-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC51096-1G PC51096-5G
APOSPC51096-1GEA 430 EUR
APOSPC51096-1G APOSPC51096-5G
3-Fluorophenylsulphur pentafluoride
3-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄F₆S
Peso molecolare: 222,151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21362225
CAS Number: 1422-41-9
UN: 1993
ADR: 3,III