Stampa…
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51092-1G PC51092-5G PC51092-25G
APOSPC51092-1GEA 82.9 EUR
APOSPC51092-1G APOSPC51092-5G APOSPC51092-25G
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate
Formula: C₈H₆FIO₂
Peso molecolare: 280,035 g/mol
Punto di ebollizione: 287…288 °C
Punto di fusione: 42…43 °C
Densità: 1,823 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870177
CAS Number: 1121586-29-5