1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC51087-1G
PC51087-5G
APOSPC51087-1GEA
429
EUR
APOSPC51087-1G
APOSPC51087-5G
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol 97%
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol
Formula:
C₉H₁₀F₂O Punto di fusione: 81 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08447367 CAS Number: 432-88-2 |