Stampa…
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Diamino-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC51080-100MG PC51080-1G PC51080-250MG
APOSPC51080-100MGEA 144 EUR
APOSPC51080-100MG APOSPC51080-1G APOSPC51080-250MG
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
Formula: C₆H₆F₃N₃
Peso molecolare: 177,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696252
CAS Number: 107867-51-6