Stampa…
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Benzyloxycarbonylamino)-3-fluorobenzeneboronic acid
PC5108-1G PC5108-5G
APOSPC5108-1GEA 139 EUR
APOSPC5108-1G APOSPC5108-5G
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected
Formula: C₁₄H₁₃BFNO₄
Peso molecolare: 289,067 g/mol
Punto di fusione: 197…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08235098
CAS Number: 874290-60-5