Stampa…
2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-2-fluoropropionic acid
PC51071-1G PC51071-250MG
APOSPC51071-1GEA 535 EUR
APOSPC51071-1G APOSPC51071-250MG
2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
Formula: C₃H₄BrFO₂
Peso molecolare: 170,965 g/mol
Punto di ebollizione: 99 °C (1 mm Hg)
Densità: 1,811 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19442053
CAS Number: 132629-22-2