Stampa…
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-1-(Perfluorophenyl)prop-1-ene, trans-1-(Pentafluorophenyl)prop-1-ene
PC51070-1G PC51070-5G
APOSPC51070-1GEA 237 EUR
APOSPC51070-1G APOSPC51070-5G
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
Formula: C₉H₅F₅
Peso molecolare: 208.128 g/mol
Punto di ebollizione: 86 °C
Densità: 1.374 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19442035
CAS Number: 4683-67-4
UN: 1993
ADR: 3 III