Stampa…
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(prop-1-en-1-yl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Perfluorophenyl)prop-1-ene, 1-(Pentafluorophenyl)prop-1-ene
PC51069-1G PC51069-5G
APOSPC51069-1GEA 143 EUR
APOSPC51069-1G APOSPC51069-5G
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(prop-1-en-1-yl)benzene
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(prop-1-en-1-yl)benzene
Formula: C₉H₅F₅
Peso molecolare: 208.128 g/mol
Punto di ebollizione: 154…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20481819
CAS Number: 15948-70-6
UN: 1993
ADR: 3 III