Stampa…
Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-2,3,3,4,4,5,5-heptafluorocyclopent-1-ene
PC51068-1G PC51068-250MG
APOSPC51068-1GEA 402 EUR
APOSPC51068-1G APOSPC51068-250MG
Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Formula: C₅ClF₇
Peso molecolare: 228,495 g/mol
Punto di fusione: 56…58 °C
Densità: 1,606 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19442032
CAS Number: 1759-63-3