Stampa…
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid, [2-(Perfluorohex-1-yl)ethyl]phosphonic acid
PC51063-1G PC51063-5G
APOSPC51063-1GEA 123 EUR
APOSPC51063-1G APOSPC51063-5G
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
Formula: C₈H₆F₁₃O₃P
Peso molecolare: 428,084 g/mol
Punto di fusione: 168…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18910708
CAS Number: 252237-40-4