1,2,2-Tribromo-1H,1H-tridecafluorooctane
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
7,7,8-Tribromo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorooctane, 1-(Perfluorohex-1-yl)-1,1,2-tribromoethane, 2,2-Dibromo-2-(perfluorohex-1-yl)ethyl bromide
Formula:
C₈H₂Br₃F₁₃ Punto di ebollizione: 116 °C (1 mm Hg) Punto di fusione: 28…29 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18641926 CAS Number: 59665-25-7 |