Stampa…
Methyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate
PC51059-1G PC51059-250MG
APOSPC51059-1GEA 350 EUR
APOSPC51059-1G APOSPC51059-250MG
Methyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutanoate
Methyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutanoate
Formula: C₅H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 171,118 g/mol
Punto di ebollizione: 50 °C (1 mm Hg)
Densità: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09265033
CAS Number: 748746-28-3