Stampa…
Sodium 5H-octafluoropentanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Sodium 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorovalerate
PC51057-1G PC51057-5G
APOSPC51057-1GEA 58.2 EUR
APOSPC51057-1G APOSPC51057-5G
Sodium 5H-octafluoropentanoate
Sodium 5H-octafluoropentanoate
Formula: C₅HF₈O₂·Na
Peso molecolare: 268,037 g/mol
Punto di fusione: 239…241 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00188425
CAS Number: 22715-46-4