1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl 2-methylprop-2-enoate
PC51056-1G
PC51056-5G
APOSPC51056-1GEA
114
EUR
APOSPC51056-1G
APOSPC51056-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
Formula:
C₁₃H₁₀F₆O₂ Peso molecolare: 312,208 g/mol Punto di ebollizione: 128 °C (5 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19442078 CAS Number: 130540-87-3 |