Stampa…
N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51047-1G PC51047-5G
APOSPC51047-1GEA 207 EUR
APOSPC51047-1G APOSPC51047-5G
N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20481818
CAS Number: 1346521-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III