Stampa…
4-Chloro-2,6-difluoroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC51046-1G PC51046-5G PC51046-25G
APOSPC51046-1GEA 63.8 EUR
APOSPC51046-1G APOSPC51046-5G APOSPC51046-25G
4-Chloro-2,6-difluoroanisole
4-Chloro-2,6-difluoroanisole
Formula: C₇H₅ClF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193248
CAS Number: 170572-51-7