Stampa…
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-1,2-dihydro-2-oxo-8-(trifluoromethyl)quinoline
PC51039-1G PC51039-5G
APOSPC51039-1GEA 177 EUR
APOSPC51039-1G APOSPC51039-5G
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₀H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 247,601 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863554
CAS Number: 955288-52-5