Stampa…
4-Chloro-6-fluoro-2-(trichloromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC51037-1G PC51037-5G
APOSPC51037-1GEA 219 EUR
APOSPC51037-1G APOSPC51037-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-(trichloromethyl)quinoline
4-Chloro-6-fluoro-2-(trichloromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄Cl₄FN
Peso molecolare: 298,956 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684139
CAS Number: 927800-47-3