Stampa…
2-(2,2-Difluoroethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC510359-1G PC510359-250MG
APOSPC510359-1GEA 1120 EUR
APOSPC510359-1G APOSPC510359-250MG
2-(2,2-Difluoroethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(2,2-Difluoroethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₇H₆F₂N₂O₂
Peso molecolare: 188,132 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26843607
CAS Number: 1565712-50-6