Stampa…
1-Fluoro-2-propylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Fluoropropan-2-amine hydrochloride
PC510357-100MG PC510357-1G PC510357-250MG
APOSPC510357-100MGEA 701 EUR
APOSPC510357-100MG APOSPC510357-1G APOSPC510357-250MG
1-Fluoro-2-propylamine hydrochloride 97%
1-Fluoro-2-propylamine hydrochloride
Formula: C₃H₈FN·ClH
Peso molecolare: 113,562 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20489620
CAS Number: 921602-78-0