Stampa…
6-Amino-5-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
PC510356-1G PC510356-250MG
APOSPC510356-1GEA 1120 EUR
APOSPC510356-1G APOSPC510356-250MG
6-Amino-5-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
6-Amino-5-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₆BFN₂O₂
Peso molecolare: 238,066 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12923417
CAS Number: 944401-75-6