Stampa…
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC510355-1G PC510355-250MG
APOSPC510355-1GEA 1010 EUR
APOSPC510355-1G APOSPC510355-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzimidazole 95%
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzimidazole
Formula: C₈H₆F₃N₃O
Peso molecolare: 217,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07778330
CAS Number: 132877-27-1