Stampa…
5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC510354-1G PC510354-250MG PC510354-5G
APOSPC510354-1GEA 714 EUR
APOSPC510354-1G APOSPC510354-250MG APOSPC510354-5G
5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine 95%
5-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)pyrimidine
Formula: C₆H₅BrF₂N₂O
Peso molecolare: 239,018 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24281314
CAS Number: 1557875-06-5