Stampa…
4-Bromo-2,6-difluoro-α-methylbenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2,6-difluoro-.alpha.-methyl-benzenemethanol, 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)ethanol
PC510353-1G PC510353-250MG PC510353-5G
APOSPC510353-1GEA 65.5 EUR
APOSPC510353-1G APOSPC510353-250MG APOSPC510353-5G
4-Bromo-2,6-difluoro-α-methylbenzyl alcohol 95%
4-Bromo-2,6-difluoro-α-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₇BrF₂O
Peso molecolare: 237,041 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25459281
CAS Number: 1214900-62-5