Stampa…
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC510351-5G PC510351-1G
APOSPC510351-5GEA 133 EUR
APOSPC510351-5G APOSPC510351-1G
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Formula: C₈H₁₂F₂O₂
Peso molecolare: 178,176 g/mol
Punto di fusione: 40…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11847478
CAS Number: 176251-49-3