Stampa…
2-Amino-6-chloro-3-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC510347-1G PC510347-250MG
APOSPC510347-1GEA 125 EUR
APOSPC510347-1G APOSPC510347-250MG
2-Amino-6-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-6-chloro-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅ClFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11183542
CAS Number: 1039815-76-3