Stampa…
Ethyl 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC510346-1G PC510346-250MG
APOSPC510346-1GEA 1120 EUR
APOSPC510346-1G APOSPC510346-250MG
Ethyl 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxylate
Ethyl 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₇H₅Cl₂FN₂O₂
Peso molecolare: 239,031 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29065911
CAS Number: 1266238-63-4