Stampa…
2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC510345-1G PC510345-250MG
APOSPC510345-1GEA 611 EUR
APOSPC510345-1G APOSPC510345-250MG
2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxamide
2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxamide
Formula: C₅H₂Cl₂FN₃O
Peso molecolare: 209,993 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29065912
CAS Number: 2006277-92-3