α,α-Difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2,2-Difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Formula:
C₉H₈F₂O₃ Peso molecolare: 202.155 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11007700 CAS Number: 1027513-97-8 |