Stampa…
2-(4-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC510336-1G PC510336-250MG PC510336-5G
APOSPC510336-1GEA 219 EUR
APOSPC510336-1G APOSPC510336-250MG APOSPC510336-5G
2-(4-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11167796
CAS Number: 913574-93-3
UN: 3261
ADR: 8,III