Stampa…
2,2-Difluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC510326-5G PC510326-1G
APOSPC510326-5GEA 1010 EUR
APOSPC510326-5G APOSPC510326-1G
2,2-Difluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
2,2-Difluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Formula: C₉H₅F₅O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16756774
CAS Number: 73790-11-1
UN: 3261
ADR: 8,III