Stampa…
2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC510324-5G PC510324-1G
APOSPC510324-5GEA 1010 EUR
APOSPC510324-5G APOSPC510324-1G
2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₈F₂O₃
Peso molecolare: 202,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16748867
CAS Number: 1250773-62-6