Stampa…
2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC510320-1G PC510320-250MG PC510320-100MG
APOSPC510320-1GEA 802 EUR
APOSPC510320-1G APOSPC510320-250MG APOSPC510320-100MG
2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formula: C₉H₅F₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16748868
CAS Number: 1249974-01-3