Stampa…
2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC510316-1G PC510316-250MG PC510316-5G
APOSPC510316-1GEA 448 EUR
APOSPC510316-1G APOSPC510316-250MG APOSPC510316-5G
2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formula: C₉H₅F₂NO₂
Peso molecolare: 197,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18533660
CAS Number: 1261358-84-2