Stampa…
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC510308-1G PC510308-250MG PC510308-5G
APOSPC510308-1GEA 405 EUR
APOSPC510308-1G APOSPC510308-250MG APOSPC510308-5G
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formula: C₁₀H₈F₂O₃
Peso molecolare: 214.166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24503444
CAS Number: 1308915-16-3