Stampa…
Methyl 5-bromo-6-fluoroindole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC510303-1G PC510303-250MG PC510303-5G
APOSPC510303-1GEA 601 EUR
APOSPC510303-1G APOSPC510303-250MG APOSPC510303-5G
Methyl 5-bromo-6-fluoroindole-2-carboxylate
Methyl 5-bromo-6-fluoroindole-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₇BrFNO₂
Peso molecolare: 272,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29055290
CAS Number: 2006277-60-5