Stampa…
Methyl 4-(bromomethyl)-2,6-difluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC510302-1G PC510302-250MG PC510302-5G
APOSPC510302-1GEA 713 EUR
APOSPC510302-1G APOSPC510302-250MG APOSPC510302-5G
Methyl 4-(bromomethyl)-2,6-difluorobenzoate
Methyl 4-(bromomethyl)-2,6-difluorobenzoate
Formula: C₉H₇BrF₂O₂
Peso molecolare: 265,051 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28148154
CAS Number: 1337606-76-4