Stampa…
(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC510301-1G PC510301-250MG PC510301-5G
APOSPC510301-1GEA 448 EUR
APOSPC510301-1G APOSPC510301-250MG APOSPC510301-5G
(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
Formula: C₅H₁₂FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29055294
CAS Number: 1544241-64-6