Stampa…
Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC510300-1G PC510300-5G
APOSPC510300-1GEA 397 EUR
APOSPC510300-1G APOSPC510300-5G
Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23135649
CAS Number: 79538-30-0