1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)(phenyl)methyl]imidazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC510299-1G
PC510299-250MG
PC510299-5G
APOSPC510299-1GEA
591
EUR
APOSPC510299-1G
APOSPC510299-250MG
APOSPC510299-5G
1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)(phenyl)methyl]imidazole
1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)(phenyl)methyl]imidazole
Formula:
C₂₂H₁₆F₂N₂ Punto di fusione: 161 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00865591 CAS Number: 119006-77-8 |