Ethyl 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
PC510288-1G
PC510288-5G
APOSPC510288-1GEA
306
EUR
APOSPC510288-1G
APOSPC510288-5G
Ethyl 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetate
Ethyl 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetate
Formula:
C₁₀H₁₀ClFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11045165 CAS Number: 340825-20-9 |