4-(4-Fluorophenyl)-1-(p-tolyl)-1-butanone
Fornitore: Apollo Scientific
PC510287-1G
PC510287-250MG
PC510287-5G
APOSPC510287-1GEA
448
EUR
APOSPC510287-1G
APOSPC510287-250MG
APOSPC510287-5G
4-(4-Fluorophenyl)-1-(p-tolyl)-1-butanone
4-(4-Fluorophenyl)-1-(p-tolyl)-1-butanone
Formula:
C₁₇H₁₇FO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29049235 CAS Number: 2006277-31-0 |