Stampa…
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC510286-1G PC510286-250MG PC510286-5G
APOSPC510286-1GEA 148 EUR
APOSPC510286-1G APOSPC510286-250MG APOSPC510286-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂NO
Peso molecolare: 224.003 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977440
CAS Number: 899452-26-7