Stampa…
2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
Fornitore: Apollo Scientific
PC510283-1G PC510283-250MG
APOSPC510283-1GEA 1010 EUR
APOSPC510283-1G APOSPC510283-250MG
2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
Formula: C₄H₈FI
Peso molecolare: 202,009 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24458933
CAS Number: 19869-79-5